Imprimer
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC01679-1G PC01679-250MG PC01679-5G
APOSPC01679-1GEA 184 EUR
APOSPC01679-1G APOSPC01679-250MG APOSPC01679-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396946
Numéro CAS: 1261827-82-0