Imprimer
1,1,1-Trifluorohexane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC01657-1G PC01657-5G
APOSPC01657-1GEA 116 EUR
APOSPC01657-1G APOSPC01657-5G
1,1,1-Trifluorohexane 97%
1,1,1-Trifluorohexane
Formule: C₆H₁₁F₃
Point d'ébullition: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606064
Numéro CAS: 17337-12-1
UN: 1993
ADR: 3,II