Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Fluoro-3-(phenoxycarbonyl)nitrobenzene
Formule:
C₁₃H₈FNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16170460 Numéro CAS: 1257535-04-8 |