Imprimer
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-Formyl-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01643-1G PC01643-5G
APOSPC01643-1GEA 21.9 EUR
APOSPC01643-1G APOSPC01643-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15479075
Numéro CAS: 1215310-75-0