Imprimer
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Perfluoroisopropoxy)-1,1,2,2-tetrafluoro-4-iodobutane, 7-Iodo-1,1,1,2,4,4,5,5-octafluoro-2-(trifluoromethyl)-3-oxaheptane, 1-[(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)oxy]-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
PC01640-1G PC01640-250MG PC01640-5G
APOSPC01640-1GEA 188 EUR
APOSPC01640-1G APOSPC01640-250MG APOSPC01640-5G
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether
Formule: C₇H₄F₁₁IO
Point d'ébullition: 85…87 °C (100 mm Hg)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23381072
Numéro CAS: 25080-20-0