4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
7-Bromo-8-fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Bromo-8-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule:
C₈H₃BrFNO₃ Poids moléculaire: 260.017 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28348374 Numéro CAS: 1820618-26-5 |