Imprimer
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
PC01525-1G PC01525-250MG PC01525-5G
APOSPC01525-1GEA 290 EUR
APOSPC01525-1G APOSPC01525-250MG APOSPC01525-5G
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formule: C₃H₅F₃O
Point d'ébullition: 81…82 °C
Densité: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797330
Numéro CAS: 17628-73-8
UN: 1987
ADR: 3,II