Imprimer
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC01523-1G PC01523-250MG PC01523-5G
APOSPC01523-1GEA 244 EUR
APOSPC01523-1G APOSPC01523-250MG APOSPC01523-5G
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N₃O₂
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28155019
Numéro CAS: 1000152-83-9