Imprimer
5-Bromo-2-fluorothioanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene, 5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphide
PC01511-1G PC01511-5G
APOSPC01511-1GEA 174 EUR
APOSPC01511-1G APOSPC01511-5G
5-Bromo-2-fluorothioanisole
5-Bromo-2-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆BrFS
Poids moléculaire: 221.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22056774
Numéro CAS: 1370025-62-9