Imprimer
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodo-4-nitrophenyl trifluoromethyl ether, 2-Iodo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC01489-1G PC01489-5G PC01489-25G
APOSPC01489-1GEA 69.6 EUR
APOSPC01489-1G APOSPC01489-5G APOSPC01489-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₃F₃INO₃
Poids moléculaire: 333.003 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194454
Numéro CAS: 194344-29-1