Imprimer
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (2Z)-but-2-ene-1,4-dioate, Maleic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl)ester
PC0148-25G PC0148-5G
APOSPC0148-25GEA 190 EUR
APOSPC0148-25G APOSPC0148-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate
Formule: C₈H₆F₆O₄
Poids moléculaire: 280.121 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C (144 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078313
Numéro CAS: 116401-64-0