Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0114-10G PC0114-5G PC0114-1G
APOSPC0114-10GEA 314 EUR
APOSPC0114-10G APOSPC0114-5G APOSPC0114-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClF
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631363
Numéro CAS: 261762-87-2
UN: 1759
ADR: 8,III