Imprimer
Acide 3-chloro-4-fluorocinnamique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acrylic acid, 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
PC0084-1G PC0084-25G PC0084-5G
APOSPC0084-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0084-1G APOSPC0084-25G APOSPC0084-5G
Acide 3-chloro-4-fluorocinnamique 95%
Acide 3-chloro-4-fluorocinnamique
Formule: C₉H₆ClFO₂
Poids moléculaire: 200.6 g/mol
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631393
Numéro CAS: 58537-11-4