Imprimer
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid, 5-(4-Bromophenyl)-3-carboxy-2-(trifluoromethyl)furan, 1-Bromo-4-[4-carboxy-5-(trifluoromethyl)fur-2-yl]benzene
PC0059-1G PC0059-5G
APOSPC0059-1GEA 104 EUR
APOSPC0059-1G APOSPC0059-5G
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Formule: C₁₂H₆BrF₃O₃
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313498
Numéro CAS: 229957-02-2