Imprimer
6-Nitrochroman-4-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-6-nitro-4H-1-benzopyran-4-one, 2,3-Dihydro-6-nitro-4H-chromen-4-one
OR9949-1G OR9949-25G OR9949-5G
APOSOR9949-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9949-1G APOSOR9949-25G APOSOR9949-5G
6-Nitrochroman-4-one 98%
6-Nitrochroman-4-one
Formule: C₉H₇NO₄
Poids moléculaire: 193.156 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038185
Numéro CAS: 68043-53-8