Imprimer
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Methoxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR9941-1G OR9941-5G OR9941-500MG
APOSOR9941-1GEA 29 EUR
APOSOR9941-1G APOSOR9941-5G APOSOR9941-500MG
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179395
Numéro CAS: 54197-64-7