Imprimer
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Benzoyl-4-(ethoxycarbonyl)piperidine, Phenyl[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]methanone
OR9920-10G OR9920-25G
APOSOR9920-10GEA 87.3 EUR
APOSOR9920-10G APOSOR9920-25G
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₉NO₃
Point d'ébullition: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00667804
Numéro CAS: 136081-74-8