Imprimer
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR9871-1G OR9871-5G
APOSOR9871-1GEA 183 EUR
APOSOR9871-1G APOSOR9871-5G
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one
Formule: C₁₄H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 222.242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798377
Numéro CAS: 1504-78-5