Imprimer
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR9787-10G OR9787-1G OR9787-5G
APOSOR9787-10GEA 346 EUR
APOSOR9787-10G APOSOR9787-1G APOSOR9787-5G
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine 97%
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
Poids moléculaire: 235.282 g/mol
Point de fusion: 49…50.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01466619
Numéro CAS: 198281-54-8