Imprimer
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Morpholin-4-yl)phenyl isothiocyanate
OR9741-1G OR9741-250MG
APOSOR9741-1GEA 279 EUR
APOSOR9741-1G APOSOR9741-250MG
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₂N₂OS
Poids moléculaire: 220.291 g/mol
Point d'ébullition: 48…50 °C (3 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047409
Numéro CAS: 51317-66-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III