Imprimer
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazole, tert-Butyl 4-(5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-1-carboxylate
OR9718-1G OR9718-250MG
APOSOR9718-1GEA 343 EUR
APOSOR9718-1G APOSOR9718-250MG
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₄S
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659070
Numéro CAS: 216955-61-2