Imprimer
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
OR9682-1G OR9682-5G
APOSOR9682-1GEA 361 EUR
APOSOR9682-1G APOSOR9682-5G
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide
Formule: C₁₁H₉BrS
Point de fusion: 83…84,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659060
Numéro CAS: 81443-46-1