Imprimer
Acridine-9-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 9-Carboxyacridine, 9-Acridinecarboxylic acid
OR9679-5G OR9679-25G
APOSOR9679-5GEA 84.1 EUR
APOSOR9679-5G APOSOR9679-25G
Acridine-9-carboxylic acid
Acridine-9-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉NO₂
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009734
Numéro CAS: 5336-90-3