2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₄N₂·2BrH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27964259 Numéro CAS: 77415-55-5 |