Imprimer
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR965833-10G OR965833-1G OR965833-5G
APOSOR965833-10GEA 884 EUR
APOSOR965833-10G APOSOR965833-1G APOSOR965833-5G
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formule: C₇H₄N₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00524789
Numéro CAS: 22876-21-7