Imprimer
4,7-Diazaindole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965780-100MG OR965780-1G OR965780-250MG
APOSOR965780-100MGEA 82.8 EUR
APOSOR965780-100MG APOSOR965780-1G APOSOR965780-250MG
4,7-Diazaindole 95%
4,7-Diazaindole
Formule: C₆H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834819
Numéro CAS: 42430-74-0