Imprimer
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9657-1G OR9657-250MG
APOSOR9657-1GEA 364 EUR
APOSOR9657-1G APOSOR9657-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08543443
Numéro CAS: 859850-71-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III