1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115568 Numéro CAS: 76910-08-2 |