Imprimer
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965665-1G OR965665-250MG
APOSOR965665-1GEA 212 EUR
APOSOR965665-1G APOSOR965665-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092331
Numéro CAS: 5938-16-9