3-Phenylamino-propionic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(Phenylamino)propanoic acid
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 165.189 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00089905 Numéro CAS: 5652-38-0 |