Imprimer
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965625-1G OR965625-250MG
APOSOR965625-1GEA 424 EUR
APOSOR965625-1G APOSOR965625-250MG
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione
Formule: C₇H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03951035
Numéro CAS: 5455-34-5