Imprimer
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965594-100MG OR965594-1G OR965594-250MG
APOSOR965594-100MGEA 168 EUR
APOSOR965594-100MG APOSOR965594-1G APOSOR965594-250MG
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formule: C₄H₅NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00970121
Numéro CAS: 32497-10-2