Imprimer
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965584-1G OR965584-250MG OR965584-5G
APOSOR965584-1GEA 241 EUR
APOSOR965584-1G APOSOR965584-250MG APOSOR965584-5G
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine
Formule: C₁₁H₁₈N₂
Poids moléculaire: 178.274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00465457
Numéro CAS: 313552-99-7