Imprimer
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965559-1G OR965559-250MG
APOSOR965559-1GEA 632 EUR
APOSOR965559-1G APOSOR965559-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine
Formule: C₇H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07329912
Numéro CAS: 2986-60-9