Imprimer
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-piperidin-4-ylbenzonitrile, 4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
OR965558-250MG OR965558-1G
APOSOR965558-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR965558-250MG APOSOR965558-1G
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426383
Numéro CAS: 149554-06-3