Imprimer
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(2-Methoxyethoxy)-phenylsulphonyl chloride
OR965534-1G OR965534-250MG
APOSOR965534-1GEA 272 EUR
APOSOR965534-1G APOSOR965534-250MG
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₁₁ClO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09816161
Numéro CAS: 204072-53-7
UN: 3265
ADR: 8,III