Imprimer
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
OR965513-1G OR965513-5G
APOSOR965513-1GEA 191 EUR
APOSOR965513-1G APOSOR965513-5G
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01168918
Numéro CAS: 15789-03-4