Imprimer
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965497-1G OR965497-250MG OR965497-5G
APOSOR965497-1GEA 270 EUR
APOSOR965497-1G APOSOR965497-250MG APOSOR965497-5G
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine 96%
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine
Formule: C₉H₁₂N₂
Poids moléculaire: 148.205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05191946
Numéro CAS: 535925-68-9