2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₉NO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11052341 Numéro CAS: 94532-99-7 |