Imprimer
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965180-1G OR965180-250MG
APOSOR965180-1GEA 45.9 EUR
APOSOR965180-1G APOSOR965180-250MG
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone 95%
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461683
Numéro CAS: 32136-81-5