Imprimer
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965124-1G OR965124-5G
APOSOR965124-1GEA 306 EUR
APOSOR965124-1G APOSOR965124-5G
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053005
Numéro CAS: 59857-84-0