Imprimer
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR965110-1G OR965110-5G
APOSOR965110-1GEA 171 EUR
APOSOR965110-1G APOSOR965110-5G
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Formule: C₉H₈BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018687
Numéro CAS: 877-37-2