Imprimer
3-Hydroxyisonicotinamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Hydroxypyridine-4-carboxamide
OR965079-1G OR965079-250MG OR965079-5G
APOSOR965079-1GEA 151 EUR
APOSOR965079-1G APOSOR965079-250MG APOSOR965079-5G
3-Hydroxyisonicotinamide 95%
3-Hydroxyisonicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13659443
Numéro CAS: 10128-73-1