Imprimer
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965054-1G OR965054-5G
APOSOR965054-1GEA 290 EUR
APOSOR965054-1G APOSOR965054-5G
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine
Formule: C₈H₁₁NS
Poids moléculaire: 153.245 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03856576
Numéro CAS: 14471-18-2