Imprimer
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965041-1G OR965041-5G
APOSOR965041-1GEA 49.3 EUR
APOSOR965041-1G APOSOR965041-5G
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
Formule: C₇H₁₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21234526
Numéro CAS: 171567-86-5