Imprimer
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR965025-1G OR965025-5G
APOSOR965025-1GEA 46.4 EUR
APOSOR965025-1G APOSOR965025-5G
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022403
Numéro CAS: 699-51-4