Imprimer
3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964996-1G OR964996-5G
APOSOR964996-1GEA 78.3 EUR
APOSOR964996-1G APOSOR964996-5G
3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
3-Chloro-N-phenylpropanamide
Formule: C₉H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018971
Numéro CAS: 3460-04-6