Imprimer
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964902-100MG OR964902-1G OR964902-250MG
APOSOR964902-100MGEA 183 EUR
APOSOR964902-100MG APOSOR964902-1G APOSOR964902-250MG
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01445287
Numéro CAS: 51353-26-5