Imprimer
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964685-1G OR964685-5G
APOSOR964685-1GEA 63 EUR
APOSOR964685-1G APOSOR964685-5G
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride
Formule: C₆H₁₁N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749829
Numéro CAS: 108575-32-2