Imprimer
Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR964677-1G OR964677-250MG
APOSOR964677-1GEA 364 EUR
APOSOR964677-1G APOSOR964677-250MG
Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyridazine-4-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833000
Numéro CAS: 39123-39-2